Merck
WHA67221002
Whatman® VACU-GUARD®インラインフィルターデバイス
VACU-GUARD 150, dessicant, 1/pk
別名:
Z249572
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104925
NACRES:
NB.79
物質
PEEK/PTFE filter membrane (PFTE filteration media)
polypropylene housing
無菌性
non-sterile
特徴
Trap media (Anhydrous calcium sulfate with cobalt chloride indicator)
包装
pack of 1
メーカー/製品名
Whatman 6722-1002
Whatman Article No. 28420217 (US reference)
パラメーター
280-600 L/min flow rate at 1.45-7.25 psi
サイズ
9.3 in. (236 mm) , overall
重量
318 g
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
  • Excellent for protecting vacuum pump systems from solvent vapor or gaseous contaminants and aqueous aerosols.
  • Designed for in-line use with stepped barb connections for 1NA to 12 mm i.d. hose.
  • Available with choice of chemical trap: activated carbon, molecular sieve, or desiccant.
  • Membrane retains 99.99% of airbone particles greater than NA.1 µm.
  • Features hydrophobic polytetrafluoroethylene (PTFE) membrane.
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
VACU-GUARD is a registered trademark of Arbor Technologies, Inc.
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)