Merck
WHA5802240
Whatman® prepleated filter paper, Grade 802, creped
circles, diam. 240 mm (9.4 in.), pkg of 100 ea
別名:
Whatmanフィルター, Whatmanペーパー, Z762229, ろ紙
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.24
物質
circles
creped white cellulose
特徴
Grade 802
包装
pkg of 100 ea
メーカー/製品名
Whatman 5802-240
パラメーター
fast flow rate
fast flow rate
直径
240 mm (9.4 in.)
厚さ
0.26 mm (0.010 in.)
ポアサイズ
30-35 μm
坪量
73 g/m2
キャパシティ
normal loading
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Filter papers are manufactured primarily for non-critical industrial laboratory filtration applications requiring inexpensive filters of consistent performance.
Grade 802 filters are prepleated with a creped surface which provides relatively higher filtration area than in a smooth paper of the same disameter. Retains coarse crystalline and gelatinous precipitates with a fast flow rate
Note: These papers should not be used for Kjeldahl nitrogen analysis.
特徴および利点
  • Highest retention among standard filters
  • Slow flow rate
  • Fine-particle retention
  • For qualitative analysis
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)