Merck
LSKMAGD12
Millipore
PureProteome Albumin/IgG Depletion Kit
The PureProteome Albumin/IgG Magnetic Beads are conjugated to an antibody specific for human serum albumin and to protein G for capturing IgG.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116133
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.56
包装
kit of 12 mL beads
メーカー/製品名
PureProteome
テクニック
depletion: suitable (serum)
protein purification: suitable
粒径
10 μm
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
詳細
PureProteomeアルブミン/IgG磁気ビーズは、ヒト血清アルブミンに特異的な抗体及びIgGを捕捉するプロテインGを結合しています。本磁気ビーズは、血清及び血漿サンプルから98 %以上のヒトアルブミン及びIgGを除去する、迅速かつスケーラブルで再現性の高いシステムで、目的タンパク質の検出及び解析を促進します。効果的な除去を実現するため、PureProteome磁気ビーズは、PureProteome磁気スタンドと併せてご利用下さい。
構成
PureProteomeアルブミン/IgG磁気ビーズ、12 ml
10×リン酸緩衝生理食塩水(PBS)洗浄及び結合バッファー、7 ml
アミコンウルトラ(Amicon Ultra)-4 3K遠心式フィルター、8箱
アナリシスノート
Depletion: アルブミン及びIgGを98 %以上除去
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Rongrong Ren et al.
Experimental and therapeutic medicine, 19(6), 3627-3633 (2020-04-30)
The incidence of acute lung injury (ALI) and acute respiratory distress syndrome (ARDS) is a common health problem in the clinic and is projected to increase in prevalence in the future. Mechanical ventilation is commonly used to provide respiratory support