Merck
WHA1851101
Whatman® quartz QM-A filter discs 2.2 μm pore size
white, air sampling, 100 ea, 101.6 mm diam
別名:
Z741078, グラスファイバーフィルター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
NACRES:
NB.24
製品名
Whatman® QM-Aクオーツフィルター, Circles, diam. 101.6 mm
物質
circles
quartz membrane
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophilic
包装
pkg of 100 ea
メーカー/製品名
Whatman 1851-101
Whatman Article No. 28418549 (US reference)
直径
101.6 mm
ポアサイズ
2.2 μm
適合性
suitable for (air sampling in acidic gases, stacks, flues and aerosols)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Whatman®クオーツフィルター
クオーツフィルター– QM-A
高純度クオーツ(SiO2)マイクロファイバーフィルターは、特にPM-10検査時の最高500°Cの高温の酸性ガス、排気筒、送気管、エアロゾルの空気サンプリングに使用されます。低濃度のアルカリ土類金属によって、硫酸および硝酸の「アーティファクト」産物(SO2およびNO2由来)はほとんど取り除かれます。EPA規格に従って番号を順番に振ったQM-Aはほとんどの用途に適しています。
  • グレード:QM-A
  • 種類:クオーツ
  • 液体中の粒子保持(μm):2.2
  • 空気流量(s/100mL/in²):6.4
  • 厚さ代表値(μm):450
  • 基本重量(g/m²):85
特徴および利点
  • Temperature resistant up to 800°C
  • Binder-free
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)