Merck
WHA18206537
Whatman® glass microfiber grade GF/A filter discs 1.6 μm pore size
white, binder free, 0.26 mm thick, 100 ea, 81 mm diam
別名:
Z740845, グラスマイクロファイバーフィルター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
NACRES:
NB.24
製品名
Whatman® glass microfiber filters, Grade GF/A, circles, diam. 81 mm, pack of 100
物質
borosilicate glass
circles
詳細
GF/A grade: fast, high loading
無菌性
non-sterile
包装
pack of 100
メーカー/製品名
Whatman 1820-6537
Whatman Article No. 28418326 (US reference)
直径
81 mm
厚さ
0.26 mm
ポアサイズ
1.6 μm
適合性
suitable for (gravimetric determination of airborne particulates, stack sampling and absorption methods of air pollution monitoring.)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
GF/Aグレード:1.6 μm
微細粒子保持能、高流量、および良好な充填容量を提供します。流出液の水汚染モニター、水、藻、および細菌培養のろ過、食品分析、タンパク質のろ過、弱ß放射物の放射免疫アッセイなど、実験室での効率の高い汎用ろ過に使用します。空気中の粒子の重量測定、スタックサンプリング、および空気汚染モニターの吸収法にお勧めします。
特徴および利点
  • These have a nominal particle retention of 1.6µm at 98% efficiency and are suited for a variety of applications involving large sample volumes such as:
  • Water and air pollution monitoring and wastewater filtering
  • Foodstuff analysis
  • Filtering of algae and bacteria cultures
  • Protein filtration
  • Radioimmunoassay of weak β emitters
  • Gravimetric determination of airborne particulates
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)