包装
packet of 1 g
pack of 100 ea
メーカー/製品名
Whatman 10548239
詳細
1 g packs of desiccant ensure that DNA sampling cards remain dry during transport or storage, 100/pk.
特徴および利点
- High vapor transmission rate
- Substrate is made with Tyvek® material
- Non-dusting, strong and hard to tear
法的情報
Tyvek is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Whatman is a registered trademark of Cytiva
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)