Key Documents
WHA10548232
Whatman® protein saver card accessories
Plastic ziploc bags 4 in. x 6 in., pack of 100 ea
別名:
Z699551
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41111700
NACRES:
NB.79
包装
pack of 100 ea
メーカー/製品名
Whatman 10548232
Whatman Article No. 28417398 (US reference)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
These durable bags provide convenient storage and protection for protein saver cards, ensuring safe handling and transport in laboratory environments.
特徴および利点
  • 4" x 6"
  • 100EA
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)