包装
pkg of 100 ea
メーカー/製品名
Whatman 10531018
Whatman Article No. 28416563 (US reference)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Whatman 903 Proteinsaver card is a sample collection card with five half-inch sample spots. Ready-to-use cards and kits save time and costs during protein collection, transport, and archiving.
- Storage: each circle holds 75-80 µL of sample
- Strict quality control and ISO9001 manufacturing standards: ensures high quality, reproducibility, and purity
特徴および利点
- The Proteinsaver card has a wraparound cover with spaces for name and date of collection.
- The card fits into our Whatman foil barrier resealable bags for storage.
- Imprinted with the universal biohazard symbol in accordance with USP regulations.
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)