Merck
WHA10539028
Whatman® filter paper, Grade 470
roll, white glass, W × L 1.5 in. (38.1 mm) × 450 ft (137.2 m), pkg of 1 ea
別名:
Whatmanフィルター, Whatmanペーパー, Z762563, ろ紙
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.24
物質
roll
white glass
特徴
Grade 470
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Whatman 10539028
Whatman Article No. 28417133 (US reference)
パラメーター
fast flow rate
W × L
1.5 in. (38.1 mm) × 450 ft (137.2 m)
ポアサイズ
20-30 μm
関連するカテゴリー
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)