Merck
WHA10461300
Whatman® FP 050/0 filter holder
FP050/0, upper section only
別名:
Z698520
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104922
NACRES:
NB.24
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Whatman 10461300
Whatman Article No. 28415726 (US reference)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
The female Luer lock inlet is compatible with typical syringes. Polysulfone housing can be autoclaved with membrane in place for applications requiring a sterile filter assembly.
特徴および利点
  • Durable polysulfone plastic construction provides moderate chemical compatibility with lighter weight than stainless steel filter holders.
  • Polysulfone filter holders are often used for clarification, venting applications, particulate removal or collection from aqueous, air or gas streams.
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)