Merck
WHA10421043
Whatman® glass microfiber grade GF 92 prefilter discs
white, inorganic binder, 100 ea, 100 mm diam
別名:
Z750662
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
NACRES:
NB.24
product name
Whatman® グラスマイクロファイバーフィルター、有機バインダー付き、グレード GF 92, diam. 100 mm
物質
borosilicate glass membrane
circles
包装
pk of 100
メーカー/製品名
Whatman 10421043
Whatman Article No. 28415409 (US reference)
直径
100 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この濾紙はメンブラン濾紙のプレフィルターとして、GCやHPLCによる作物保護剤残留物の測定、ビールの低温スラッジ測定、ガス分析前の煤分離、自動気体濾過装置のロールフィルターなどの用途に用いられます。
特徴および利点
  • Inorganic binder provides increased strength
  • Temperature resistant up to 500°C
  • Medium filtration speed
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)