Merck
WHA10417106
Whatman® polycarbonate Nuclepore filter discs 0.4 μm pore size
hydrophilic, track-etched, treated with PVP, 100 ea, 25 mm diam
別名:
Membrane for filtration, Nuclepore membrane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.24
製品名
Whatman® Nuclepore Track-Etched 膜, diam. (25 mm), pore size 0.4 μm, polycarbonate, pack of 100 ea
物質
polycarbonate
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophilic
包装
pack of 100 ea
メーカー/製品名
Cytiva
Whatman 10417106
直径
(25 mm)
ポアサイズ
0.4 μm pore size
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • Epifluorescence microscopy
  • Environmental analysis
  • Cell biologyEPA testing
  • Fuel testing
  • Bioassays
  • Parasitology
  • Air analysis
  • Water microbiology
特徴および利点
  • Track-etched for highly defined pore size and high pore density
  • Treated with polyvinylpyrrolidone (PVP) to render it hydrophilic
  • Low extractables, minimizing filtration sample contamination risk
  • High chemical resistance and good thermal stability for a wide range of sample types
  • Low, consistent ash and low tare weights
  • Smooth flat membrane surface for high particle visibility
法的情報
Nuclepore is a trademark of Cytiva
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)