製品名
Whatman® Nuclepore Track-Etched 膜, diam. (13 mm), pore size 0.2 μm, polycarbonate, pack of 100 ea
物質
polycarbonate
特徴
hydrophilic
包装
pack of 100 ea
メーカー/製品名
Whatman 10417001
直径
(13 mm)
ポアサイズ
0.2 μm pore size
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- Epifluorescence microscopy
- Environmental analysis
- Cell biologyEPA testing
- Fuel testing
- Bioassays
- Parasitology
- Air analysis
- Water microbiology
特徴および利点
- Track-etched for highly defined pore size and high pore density
- Treated with polyvinylpyrrolidone (PVP) to render it hydrophilic
- Low extractables, minimizing filtration sample contamination risk
- High chemical resistance and good thermal stability for a wide range of sample types
- Low, consistent ash and low tare weights
- Smooth flat membrane surface for high particle visibility
法的情報
Nuclepore is a trademark of Cytiva
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)