Merck
WHA10401721
Whatman® membrane filters mixed cellulose ester
ME24, diam. 100 mm, pore size 0.2 μm
別名:
Z750263
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
NACRES:
NB.24
包装
pk of 50
メーカー/製品名
Whatman 10401721
Whatman Article No. 28415046 (US reference)
直径
100 mm
ポアサイズ
0.2 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Whatman® mixed cellulose ester membranes are made of cellulose acetate and cellulose nitrate.
  • Microporous structured membranes enable high flow rates and high particulate-loading capacity.
  • Biologically inert with good thermal stability.
  • Ideal for particle counting, microbiological examination, and environmental monitoring applications.
  • Autoclavable at 121°C.
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva