Key Documents
WHA10400212
Whatman® nitrocellulose filter discs 5 μm pore size
white, hydrophilic, 100 ea, 47 mm diam
別名:
Whatmanフィルター, Z696986, セルロースメンブラン, メンブランフィルター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
NACRES:
NB.24
product name
Whatman® ニトロセルロース膜フィルター, pore size 5 μm, diam. 47 mm, pack of 100 ea
無菌性
non-sterile
包装
pack of 100 ea
メーカー/製品名
Whatman 10400212
Whatman Article No. 28414935 (US reference)
直径
47 mm
ポアサイズ
5 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
  • Narrow pore size distribution for improved surface capture and analysis.
  • Low levels of extractables to ensure sample integrity.
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
保管分類コード
11 - Combustible Solids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Dori M Landry et al.
Genes & development, 23(23), 2753-2764 (2009-12-03)
Most eukaryotic mRNAs are translated using a cap-dependent mechanism of translation. However, approximately 10% of mammalian mRNAs initiate translation using a cap-independent mechanism that is not well understood. These mRNAs contain an internal ribosome entry site (IRES) located in the