Key Documents
WHA10370119
Whatman® glass microfiber grade GF 8 filter discs ~3 μm pore size
white, inorganic binder, coarse particle filtration, 200 ea, 47 mm diam
別名:
Z696757, ろ紙
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
NACRES:
NB.24
product name
Whatman® グラスマイクロファイバーフィルター、有機バインダー付き、グレード GF 8, diam. 47 mm
物質
circles white glass membrane (with inorganic binder)
無菌性
non-sterile
包装
pkg of 200 ea
メーカー/製品名
Whatman 10370119
Whatman Article No. 28414768 (US reference)
パラメーター
Fast flow rate
直径
47 mm
ポアサイズ
~3.0 μm (Grade GF 8)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
重いガラス繊維濾紙で、粗粒子の濾過に用いられます。環境分析におけるPCB、DDE、DDT、フラン、空気中のダイオキシンの測定、工業地帯、都市、人口密集地の汚染度測定、セメント工場、鉄鋼業の作業場での粉塵測定、工業用ガスの粉塵分画の測定、粉塵捕集の効率テストに頻用されます。
特徴および利点
  • Nominal particle retention of 3 µm
  • Air flow rate of 12 s/100 ml/1.56 cm²
  • Inorganic binder for increased strength and temperature resistant up to 500°C
  • Fast filtration speed
  • Can be used as a pre-filter for dense samples
  • Function as air pollution filters for detecting furans, PCB, and other chemicals
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)