物質
cellulose filters (super-refined)
circles
包装
pack of 100
メーカー/製品名
Whatman 10347512
Whatman Article No. 28414647 (US reference)
パラメーター
77.5 sec/100 mL speed (Herzberg)
直径
185 mm
厚さ
170 μm
ポアサイズ
8-12 μm (Particle retention)
坪量
44 g/m2
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Whatman Grade Shark Skin Filter Papers (particle retention 8-12 µm) are a medium/slow filter paper made from super-refined cellulose. They are available in a variety of sizes, in both circles and sheets.
特徴および利点
- Purification of edible oils, beverages, and cocoa butter for food and cosmetic uses. Reducing impurities lowers the amounts of reactants and increases the efficiency of the oil, which minimizes production costs and helps to ensure regulatory compliance.
- Removal of suspended solids for purification of electroplating baths
- Protective paper for filter press cloths
- Very thin with high wet strength: enables handling when wet; allows use under pressure; provides durability and structural support in aqueous filtration
- Creped filter paper: has enlarged surface area that reduces duration of filtration and allows more stretch and flexibility
- Durable: resistant to weak acids and bases
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Shark Skin is a registered trademark of Cytiva
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)