Merck
WHA10343630
Whatman® qualitative filter paper for technical use, Grade 2589a
circles, diam. 140 mm, pack of 500
別名:
Z749699
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.24
物質
cellulose filters (super-refined)
circles
包装
pack of 500
メーカー/製品名
Whatman 10343630
Whatman Article No. 28414594 (US reference)
パラメーター
60 sec/100 mL speed (Herzberg)
直径
140 mm
厚さ
430 μm
ポアサイズ
6-12 μm
坪量
200 g/m2
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
These filter papers are made from super-refined cellulose and have been specifically designed to have particular properties for each technical application. The applications range from the filtration of beverages to the purification of electroplating baths.
Grade 2589a: 6-12 μm
A fast to medium filter with high wet strength offering medium retention.
特徴および利点
  • A Fast to medium Fast filter with high wet strength offering medium retention.
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)