Merck
WHA10342860
Whatman® 定量フィルターペーパー、グレード 2294
circles, diam. 180 mm , with 33 mm center hole, pack of 100
別名:
Z749672
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.24
物質
cellulose filters (super-refined)
circles
包装
pack of 100
メーカー/製品名
Whatman 10342860
Whatman Article No. 28414579 (US reference)
パラメーター
27.5 sec/100 mL speed (Herzberg)
直径
180 mm , with 33 mm center hole
厚さ
1500 μm
ポアサイズ
8-15 μm (Particle retention)
坪量
556 g/m2
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
These filter papers are made from super-refined cellulose and have been specifically designed to have particular properties for each technical application. The applications range from the filtration of beverages to the purification of electroplating baths.
Grade 2294: 8-15 μm
A very thick filter card with high wet strength. Offers very high flow rate and retains medium to coarse particles.
特徴および利点
  • A very thick filter card with high wet strength.
  • Offers very high flow rate and retains medium to coarse particles.
  • The applications range from the filtration of beverages to the purification of electroplating baths.
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)