製品名
Whatman® filter discs, Grade 740E, size 12.7 mm
無菌性
non-sterile
包装
pk of 1000
メーカー/製品名
Whatman 10328170
Whatman Article No. 28414439 (US reference)
サイズ
12.7 mm
詳細
Whatman® Grade 740E Filter Discs are thick, and highly absorbent paper discs made of high-purity cotton linter and are typically used in antibiotic-assay procedures.
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)