Merck
WHA10318489
Whatman® 定量フィルターペーパー、グレード 470
W × L 230 mm × 305 mm, pkg of 25 ea
別名:
Whatman® 定量フィルターペーパー、グレード 470, Whatmanフィルター, Whatmanペーパー, Z696048, ろ紙
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.24
物質
cellulose filters
sheets
特徴
Grade 470
包装
pkg of 25 ea
メーカー/製品名
Whatman 10318489
Whatman Article No. 28414406 (US reference)
パラメーター
fast flow rate
W × L
230 mm × 305 mm
ポアサイズ
20-30 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
グレード470は表面がソフトです。ゼラチン状のサンプルに使用します。培養培地の吸収、ブロッティング用濾紙、電気泳動、アミノ酸クロマトグラフィーに使用します。
特徴および利点
  • Soft surface.
  • For gelatinous samples.
  • The absorption of culture media, as blotting paper, for electrophoresis and amino acid chromatography.
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)