Merck
WHA10311610
Whatman® 定量フィルターペーパー、グレード 595
circles, diam. 110 mm, pack of 100
別名:
Whatmanフィルター, Whatmanペーパー, Z695521, ろ紙
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.24
物質
cellulose filters
circles
包装
pack of 100
メーカー/製品名
Whatman 10311610
Whatman Article No. 28414200 (US reference)
パラメーター
80 sec/100 mL speed (Herzberg)
直径
110 mm
厚さ
150 μm
ポアサイズ
4-7 μm (Particle retention)
坪量
68 g/m2
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
A standard grade filter used for many routine analytical applications in different industries (e.g., particle separation from food extracts or filtration of solids from digested environmental samples for iCP/AAs analysis).
Grade 595: 4-7 µm
Very popular, thin filter paper, medium-fast with medium to fine particle retention. Used for many routine analytical applications in different industries, (e.g., particle separation from food extracts or filtration of solids from digested environmental samples, e.g., for ICP/AAS analysis). Also available prepleated as Grade 595 ½.
特徴および利点
  • These cellulose filters are used in qualitative analytical techniques to determine and identify materials.
  • Prepleated qualitative filters are also available, which give improved flow rate and increased loading capacity compared to equivalent flat filters.
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)