Merck
WHA10310643
Whatman® application specific filter, prepleated soil analysis filter paper, Grade 512 1/2
circles, diam. 110 mm, pack of 100
別名:
Z749052
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.24
物質
cellulose membrane (low phosphate cellulose paper)
circles
無菌性
non-sterile
特徴
Grade 512 1/2
包装
pack of 100
メーカー/製品名
Whatman 10310643
Whatman Article No. 28414171 (US reference)
パラメーター
375 sec/100 mL speed (Herzberg)
直径
110 mm
厚さ
0.16 mm
坪量
84 g/m2
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Whatman offers a line of cellulose filter papers for specific applications. The product line includes filter papers for soil analysis and filter papers for the sugar industry.
Grade 512½: soil analysis filter paper
Low phosphate papers approximately 1.5 ppm phosphate, for the filtration of calcium lactate extracts from soil samples for the determination of K and P according to Egnér, Riehm and Lederle
特徴および利点
  • The product line includes filter papers for use in soil analysis and filter papers for the sugar industry.
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)