Merck
WHA1006110
Whatman®定量ろ紙、グレード 6
circles, diam. 110 mm, pack of 100
別名:
Whatmanフィルター, Whatmanペーパー, Z240826, ろ紙
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.24
物質
cellulose filters
circles
包装
pack of 100
メーカー/製品名
Whatman 1006-110
Whatman 28414054 (US reference)
パラメーター
0.25 psi wet burst
715 sec/100 mL speed (Herzberg)
直径
110 mm
厚さ
180 μm
≤0.06%
ポアサイズ
3 μm (Particle retention)
坪量
100 g/m2
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
特徴および利点
  • Used in qualitative analytical techniques to determine and identify materials.
  • Prepleated qualitative filters are also available, which give improved flow rate and increased loading capacity compared to equivalent flat filters.
  • Twice as Fast as Grade 5 with similar fine particle retention.
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)