Merck
WHA1006042
Whatman®定量ろ紙、グレード 6
circles, diam. 42.5 mm, pack of 100
別名:
Z240761, ろ紙
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.24
物質
cellulose filters
circles
包装
pack of 100
メーカー/製品名
Whatman 1006-042
Whatman 28414051 (US reference)
パラメーター
0.25 psi wet burst
715 sec/100 mL speed (Herzberg)
直径
42.5 mm
厚さ
180 μm
≤0.06%
ポアサイズ
3 μm (Particle retention)
坪量
100 g/m2
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
特徴および利点
  • Used in qualitative analytical techniques to determine and identify materials.
  • Prepleated qualitative filters are also available, which give improved flow rate and increased loading capacity compared to equivalent flat filters.
  • Twice as Fast as Grade 5 with similar fine particle retention.
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Valeria G Parra-Paz et al.
Food research international (Ottawa, Ont.), 140, 110066-110066 (2021-03-03)
Blueberries (BB) are rich in antioxidant polyphenols, and their intake could prevent Parkinson's disease (PD). Here we assessed whether rats chronically fed dried raw BB develop resistance to dopaminergic denervation and motor disorders caused by unilateral intrastriatal injection of 6-hydroxydopamine