Merck
WHA1005150
Whatman® 定量ろ紙、グレード 5
circles, diam. 150 mm, pack of 100
別名:
Whatmanフィルター, Whatmanペーパー, Z240710, ろ紙
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.24
物質
cellulose filters
circles
包装
pack of 100
メーカー/製品名
Whatman 1005-150
Whatman Article No. 28414043 (US reference)
パラメーター
0.40 psi wet burst
1420 sec/100 mL speed (Herzberg)
直径
150 mm
厚さ
200 μm
≤0.06%
ポアサイズ
2.5 μm (Particle retention)
坪量
100 g/m2
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
グレード5:2.5 μm
定性濾紙の範囲では、最も細かい微粒子の濾過を行えます。化学分析中に生じる微細な沈殿物を保持できます。濾過速度は低速です。濁った懸濁液や、水および土壌の分析用の浄化フィルターに最適です。
A standard grade clarifying filter excellent for cloudy suspensions and for water and soil analysis.
Grade 5: 2.5 µm
The maximum degree of fine particle filtration in the qualitative range. Capable of retaining the fine precipitates encountered in chemical analysis. Slow flow rate. Excellent clarifying filter for cloudy suspensions and for water and soil analysis. Also available prepleated as Grade 5V.
特徴および利点
  • These cellulose filters are used in qualitative analytical techniques to determine and identify materials.
  • Prepleated qualitative filters are also available, which give improved flow rate and increased loading capacity compared to equivalent flat filters.
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)