物質
cellulose filters
circles
包装
pack of 500
メーカー/製品名
Whatman 1001-6508
Whatman Article No. 28413929 (US reference)
パラメーター
0.25 psi wet burst
150 sec/100 mL speed (Herzberg)
直径
10 mm
厚さ
180 μm
灰
≤0.06%
ポアサイズ
11 μm (Particle retention)
坪量
87 g/m2
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
グレード 1:11 μm(中流量ろ紙)
中程度の保持と流速の日常的な用途向けのろ紙として最も利用されています。本セルロースろ紙は物質の測定および同定するための定性分析技術で使用されます。折りたたみ済み定性ろ紙も利用可能です。折りたたみ済み定性ろ紙は同等の平坦ろ紙よりも流速が向上し、捕集容量が増加します。
中程度の保持と流速の日常的な用途向けのろ紙として最も利用されています。本セルロースろ紙は物質の測定および同定するための定性分析技術で使用されます。折りたたみ済み定性ろ紙も利用可能です。折りたたみ済み定性ろ紙は同等の平坦ろ紙よりも流速が向上し、捕集容量が増加します。
特徴および利点
- Qualitative analytical separations for precipitates such as lead sulfate, calcium oxalate (hot), and calcium carbonate
- Agricultural soil analysis and seed testing procedures
- Industrial food processing techniques to extract liquid or separate solid foodstuffs from associated liquid
- Air pollution monitoring by collecting atmospheric dust from airflow and photometrically measuring the stain-intensity
- Gas detection by quantitative chromogenesis with optical reflectance
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Elizabeth Evans et al.
The Analyst, 139(21), 5560-5567 (2014-09-11)
This paper describes a silica nanoparticle-modified microfluidic paper-based analytical device (μPAD) with improved color intensity and uniformity for three different enzymatic reactions with clinical relevance (lactate, glucose, and glutamate). The μPADs were produced on a Whatman grade 1 filter paper
Elizabeth Evans et al.
The Analyst, 139(9), 2127-2132 (2014-03-13)
A systematic investigation was conducted to study the effect of paper type on the analytical performance of a series of microfluidic paper-based analytical devices (μPADs) fabricated using a CO2 laser engraver. Samples included three different grades of Whatman chromatography paper