包装
pack of 1
メーカー/製品名
Whatman Article No. 29026195 (US reference)
Whatman MUPG2HCPWC1
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Mini-UniPrep G2 Hand Compressor is for use with Mini-UniPrep G2 Syringeless filters.
特徴および利点
- Ergonomic hand compressor allows for sample preparation with increased hand comfort
- Mini-UniPrepAll-in-One syringeless filter prepares samples three times faster than standard syringe filter method
- Mini-UniPrepglass or polypropylene vials support analyses such as pharmaceutical quality control (pharma QC) and water monitoring
- Mini-UniPrepvials can be loaded directly into the autosampler
法的情報
Mini-UniPrep is a registered trademark of Cytiva
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)