由来生物
synthetic
グレード
Halal
認証
meets purity specifications of JECFA
蒸気密度
2.7 (vs air)
蒸気圧
0.42 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99%
自己発火温度
573 °F
シェルフライフ
Expiration date period - 5 years
expl. lim.
42 %, 63 °F
色
colorless
屈折率
n20/D 1.479 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
189 °C
mp
16-19 °C (lit.)
溶解性
water: miscible
密度
1.10 g/mL (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
butter; sulfurous
SMILES記法
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
InChI Key
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- α, β−Unsaturated carbonyl sugar derivatives.
- Conversion of secondary bromides or olefins to bromohydrin.
- Synthesis of α-hydroxycarbonyls from corresponding ketones.
注意
関連製品
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W387509-SAMPLE:
W387509-25KG:
W387509-10KG:
W387509-VAR:
W387509-1KG:
W387509-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック