Merck
W383503
Sigma-Aldrich
(メチルチオ)酢酸エチル
≥98%, FG
別名:
α-(メチルチオ)酢酸エチル, (メチルチオ)酢酸エチルエステル, (メチルチオ)酢酸 エチル エステル, エチルα-(メチルチオ)アセテート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3SCH2CO2C2H5
CAS番号:
分子量:
134.20
FEMA番号:
3835
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
12.122
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
認証
meets requirements for JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
アッセイ
≥98%
colorless
屈折率
n20/D 1.459 (lit.)
bp
70-72 °C/25 mmHg (lit.)
密度
1.043 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
green; tropical; fruity; sulfurous
SMILES記法
CCOC(=O)CSC
InChI
1S/C5H10O2S/c1-3-7-5(6)4-8-2/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
MDIAKIHKBBNYHF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
天然における存在: リンゴおよびメロン。
生物化学的/生理学的作用
1.0%でにおいを感じます。
1~2 ppmで味覚を感じます。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
138.2 °F - closed cup
引火点(℃)
59 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W383503-100G:4548173339368
W383503-5KG:4548173339382
W383503-BULK:
W383503-SAMPLE:
W383503-VAR:
W383503-1KG:4548173339375
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 39-39 (2005)