Merck
W356700
Sigma-Aldrich
trans-p-Methoxycinnamaldehyde
≥98%, stabilized
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OC6H4CH=CHCHO
CAS番号:
分子量:
162.19
FEMA番号:
3567
欧州評議会番号:
11919
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
アッセイ
≥98%
含みます
α-Tocopherol, synthetic as stabilizer
bp
145 °C/7 mmHg (lit.)
mp
55-60 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
cinnamon; spicy
SMILES記法
[H]C(=O)C(\[H])=C(/[H])c1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C10H10O2/c1-12-10-6-4-9(5-7-10)3-2-8-11/h2-8H,1H3/b3-2+
InChI Key
AXCXHFKZHDEKTP-NSCUHMNNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
trans-p-Methoxycinnamaldehyde is an aromatic aldehyde reported to be found in Korean mint.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
140.0 °F - closed cup
引火点(℃)
60 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
W356700-VAR:
W356700-SAMPLE:
W356700-5KG:
W356700-100G:
W356700-BULK:
W356700-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Five hTRPA1 agonists found in indigenous Korean mint, agastache rugosa.
Moon H, et al.
PLoS ONE, 10(5), e0127060-e0127060 (2015)