Merck
683019
Sigma-Aldrich
trans-4-Bromocinnamaldehyde
97%
別名:
E-3-(4-Bromophenyl)-2-propenal
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H7BrO
CAS番号:
分子量:
211.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
78-82 °C
官能基
aldehyde
bromo
SMILES記法
Brc1ccc(\C=C\C=O)cc1
InChI
1S/C9H7BrO/c10-9-5-3-8(4-6-9)2-1-7-11/h1-7H/b2-1+
InChI Key
XYRAWLRFGKLUMW-OWOJBTEDSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
683019-VAR:
683019-500MG:
683019-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)