Merck
W349909
Sigma-Aldrich
Hexyl 2-methylbutanoate
≥95%, FCC, FG
別名:
2-メチル酪酸ヘキシル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5CH(CH3)CO2(CH2)5CH3
CAS番号:
分子量:
186.29
FEMA番号:
3499
EC Number:
欧州評議会番号:
4132
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.507
NACRES:
NA.21
官能:
apple; green; spicy; fruity; waxy; tropical
グレード:
FG
Halal
Kosher
由来生物:
synthetic
認証:
meets purity specifications of JECFA
食物アレルゲン:
no known allergens
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥95%
屈折率
n20/D 1.419 (lit.)
bp
217-219 °C (lit.)
密度
0.857 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
apple; green; spicy; fruity; waxy; tropical
SMILES記法
CCCCCCOC(=O)C(C)CC
InChI
1S/C11H22O2/c1-4-6-7-8-9-13-11(12)10(3)5-2/h10H,4-9H2,1-3H3
InChI Key
YUECNVSODFDKOQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Environment
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
183.2 °F - closed cup
引火点(℃)
84 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W349909-9KG:
W349909-4KG:
W349909-BULK-K:
W349909-SAMPLE:
W349909-9KG-K:4548173978420
W349909-VAR-K:
W349909-4KG-K:4548173978413
W349909-1KG-K:4548173978406
W349909-1KG:
W349909-SAMPLE-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)