Merck
W271918
Sigma-Aldrich
Methyl 2-methylbutyrate
≥98%, FCC, FG
別名:
Methyl 2-methylbutanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH(CH3)COOCH3
CAS番号:
分子量:
116.16
FEMA番号:
2719
Beilstein:
1720409
EC Number:
欧州評議会番号:
2085
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.483
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.393 (lit.)
bp
115 °C (lit.)
密度
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
fruity; ethereal
SMILES記法
CCC(C)C(=O)OC
InChI
1S/C6H12O2/c1-4-5(2)6(7)8-3/h5H,4H2,1-3H3
InChI Key
OCWLYWIFNDCWRZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Methyl 2-methylbutyrate is an important odor-active constituent of pineapple, apple, cantaloupe, cucumber and strawberries.
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
89.6 °F - closed cup
引火点(℃)
32 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W271918-4KG-K:4548173972275
W271918-SAMPLE:
W271918-9KG-K:
W271918-VAR-K:
W271918-BULK-K:
W271918-SAMPLE-K:
W271918-4KG:
W271918-9KG:
W271918-20KG-K:4548173972268
W271918-20KG:
W271918-1KG-K:4548173972251
W271918-100G-K:4548173972244
W271918-1KG:
W271918-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Evaluation of potent odorants in cucumbers (Cucumis sativus) and muskmelons (Cucumis melo) by aroma extract dilution analysis
Schieberle P, et al.
Journal of Food Science, 55(1), 193-195 (1990)
Within-season volatile and quality differences in stored fresh-cut cantaloupe cultivars.
Beaulieu JC.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 53(22), 8679-8687 (2005)
Determination of potent odorants in apple by headspace gas dilution analysis.
Komthong P, et al.
LWT--Food Science and Technology, 39(5), 472-478 (2006)
Stir bar sorptive extraction (SBSE)-enantio-MDGC-MS-a rapid method for the enantioselective analysis of chiral flavour compounds in strawberries.
Kreck M, et al.
European Food Research and Technology, 213(4), 389-394 (2001)
Yukiko Tokitomo et al.
Bioscience, biotechnology, and biochemistry, 69(7), 1323-1330 (2005-07-26)
By application of aroma extract dilution analysis (AEDA) to an aroma distillate prepared from fresh pineapple using solvent-assisted flavor evaporation (SAFE), 29 odor-active compounds were detected in the flavor dilution (FD) factor range of 2 to 4,096. Quantitative measurements performed
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
W271918-100G-K4061837520419
W271918-9KG
W271918-9KG-K
W271918-SAMPLE-K4061837520457
W271918-100G
W271918-1KG
W271918-1KG-K4061837520426
W271918-20KG
W271918-20KG-K4061837520433
W271918-4KG
W271918-4KG-K4061837520440
W271918-SAMPLE