Merck
W263109
Sigma-Aldrich
Lime oil
natural, purified by distillation, FCC, Mexico origin, FG
別名:
メキシコ原産ライム(Citrus Aurantifolia Swingle)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
FEMA番号:
2631
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
NACRES:
NA.21
由来生物
Citrus aurantifolia Swingle (rutaceae)
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.230
FDA 21 CFR 182.20
光学活性
[α]20/D +41°, neat
精製方法
distillation
組成
contains IFRA restricted Lime Oil
由来
Mexico origin
屈折率
n20/D 1.474-1.477 (lit.)
n20/D 1.476 (lit.)
bp
182 °C
密度
0.861 g/mL at 25 °C
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
α-pinene and β-pinene, limonene (sum of D, L and DL), α-terpineol, citral (neral+geranial)
官能
lime
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Lime oil is generally composed of monoterpene hydrocarbons, oxygenated monoterpenes, sesquiterpenes and coumarins.
調製ノート
抽出法:水蒸気蒸留法
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
120.0 °F - closed cup
引火点(℃)
48.9 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W263109-VAR-K:
W263109-9KG:
W263109-1KG:
W263109-4KG-K:
W263109-4KG:
W263109-BULK:
W263109-SAMPLE:
W263109-BULK-K:
W263109-SAMPLE-K:
W263109-VAR:
W263109-1KG-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A comparison of the peel oil components of Australian native lime (Microcitrus australe) and Mexican lime (Citrus aurantifolia Swingle).
Craske JD, et al.
Journal of the Science of Food and Agriculture, 85(3), 522-525 (2005)
Analysis and chemistry of distilled lime oil (Citrus aurantifolia Swingle).
Chamblee TS & Clark Jr BC.
J. Essent. Oil Res., 9(3), 267-274 (1997)
Characterization of aroma volatiles in key lime essential oils (Citrus aurantifolia Swingle).
Chisholm MG, et al.
Flavour and Fragrance Journal, 18(2), 106-115 (2003)