由来生物
Juniperus communis L.
品質水準
グレード
FG
Kosher
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.20
光学活性
[α]20/D −5.4°, neat
由来
southern Europe origin
屈折率
n20/D 1.479 (lit.)
bp
131-172 °C (lit.)
密度
0.863 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
balsam; fresh; woody
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
調製ノート
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
109.9 °F - closed cup
引火点(℃)
43.3 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W260401-1KG:
W260401-100G:
W260401-SAMPLE:
W260401-BULK-K:
W260401-100G-K:
W260401-1KG-K:
W260401-VAR-K:
W260401-SAMPLE-K:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)