グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 184.1295
蒸気密度
2.5 (vs air)
蒸気圧
15.16 psi ( 55 °C)
3.79 psi ( 20 °C)
アッセイ
≥95%
自己発火温度
851 °F
expl. lim.
16 %
屈折率
n20/D 1.359 (lit.)
bp
52-54 °C (lit.)
mp
−80 °C (lit.)
密度
0.921 g/mL at 20 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
ethereal; rum; wine-like
SMILES記法
CCOC=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-5-3-4/h3H,2H2,1H3
InChI Key
WBJINCZRORDGAQ-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-4.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-20 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W243434-BULK-K:
W243434-1KG:
W243434-5KG-K:4548173969237
W243434-100G-K:4548173969213
W243434-1KG-K:4548173969220
W243434-SAMPLE:
W243434-SAMPLE-K:
W243434-VAR-K:
W243434-5KG:
W243434-100G:
W243434-BULK:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
W243434-100G | |
W243434-1KG | |
W243434-5KG | |
W243434-5KG-K | 4061837876578 |
W243434-100G-K | 4061837876554 |
W243434-1KG-K | 4061837876561 |
W243434-SAMPLE | |
W243434-SAMPLE-K | 4061837876585 |