安全性情報
THSD1142
ThalesNano MidiCart触媒カートリッジシステム
L × diam. 116 mm × 9.2 mm, Raney nickel
別名:
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103817
NACRES:
NB.51
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
ThalesNano THS D1142
L ×直径
116 mm × 9.2 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
MiDiCarts are suitable for use only with Thalesnano H-Cube MidiCart reactors.
法的情報
MidiCart is a trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 2
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
THSD1142:
THSD1142-VAR:
THSD1142-3EA:
THSD1142-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)