安全性情報
THS01639
ThalesNano CatCart®触媒カートリッジシステム、70 mm L
greener alternative
Au/TiO2
別名:
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103817
NACRES:
NB.51
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
ThalesNano THS 01639
環境により配慮した代替製品の特徴
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
直径
4 mm
環境により配慮した代替製品カテゴリ
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalysis. Click here for more information.
CatCartは、Thalesnano H-Cube反応器のみでの使用に適しています。
アプリケーション
Used to catalyze greener amine synthesis from amines and alcohols by hydrogen-borrowing in flow.
Catalysis in flow: Au-catalysed alkylation of amines by alcohols
法的情報
CatCart is a registered trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
THS01639-BULK:
THS01639-VAR:
THS01639-2EA:
THS01639:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)