Key Documents
THS01435
ThalesNano CatCart®触媒カートリッジシステム、70 mm L
1% Pt/SiO2/polyethyleneimine
別名:
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103817
NACRES:
NB.51
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
ThalesNano THS 01435
直径
4 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
CatCartは、Thalesnano H-Cube反応器のみでの使用に適しています。
法的情報
CatCart is a registered trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)