Merck
SYNF49081L
Synthware storage flask with high vacuum valve and side arm
1000 mL, valve size 0-8 mm
別名:
Synthware F49081L, round bottom flask
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.51
物質
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck (high vacuum valve)
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware F49081L
キャパシティ
1,000 mL
1000 mL
1000 mL
バルブサイズ
0-8 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Supplied with high vacuum valve with PTFE O-ring at tip and PTFE wiper( “umbrella”) to protect Viton® O-ring on shaft..
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company