安全性情報
THS01148
ThalesNano MicroCatCart触媒カートリッジシステム
L × diam. 30 mm × 4 mm, 5% Pd/Al2O3
別名:
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103817
NACRES:
NB.51
包装
pkg of 6 ea
メーカー/製品名
ThalesNano THS 01148
L ×直径
30 mm × 4 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
法的情報
MicroCatCart is a trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
THS01148-VAR:
THS01148-2EA:
THS01148-BULK:
THS01148:
試験成績書(COA)