Merck
TEM-Q250AR1.3
Sigma-Aldrich
QUANTIFOIL R 1.2/1.3
Gold Grids, size 200 mesh, pack of 50
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41111761
NACRES:
MA.24
包装
pack of 50
サイズ
200 mesh
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
QUANTIFOIL with circular holes is used in cryoelectron tomographic reconstruction. The roundness of the holesis advantageous with respect to the formation of an icelayer of constant thickness. Assessment of the image quality is easier when foil is incl
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)