Merck
TEM-LFH2100AR1.3
Sigma-Aldrich
QUANTIFOIL on London Finder Grids (H2)
Gold Grids, size 200 mesh, pack of 100
別名:
Electron Microscopy Grids from QUANTIFOIL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41111761
NACRES:
MA.24
包装
pack of 100
サイズ
200 mesh
詳細
QUANTIFOIL Gold Grids, 200 Mesh, 1.2 micron hole, 2.5 micron period. London Finder Grids (H2), Pitch 127 micron, 200 mesh, 100/pk
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)