Merck
TEM-LC200AUUL
Sigma-Aldrich
Ultrathin Lacey Carbon Supported Gold Grid
size 200 mesh, box of 25
別名:
LACEY CARBON FILM - AU 200 MESH ULTRA THIN 25/BX
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41111761
NACRES:
MA.24
包装
box of 25
サイズ
200 mesh
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Ultrathin Lacey Carbon (4-6 nm) Supported Grid: Gold Grid, 200 mesh. This carbon coated film on a broken pattern consists of woven-mesh-like openings of different sizes and shapes. This type of pattern provides support but does not interfere when observing specimen sections.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)