Merck
TEM-HC300CUCC
Sigma-Aldrich
Holey Carbon/Continuous Ultrathin carbon film Supported Copper Grids
size 300 mesh, box of 25 ×
別名:
Holey Carbon Film - Cu, 300 mesh, less than 3 nm, CC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41111761
NACRES:
MA.24
包装
box of 25 ×
サイズ
300 mesh
関連するカテゴリー
詳細
Holey Carbon Film with a Continuous Layer of Ultrathin Carbon Film (< 3 nm thick) on 300 mesh copper grids.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)