Merck
TEM-HC300-AU-UL
Sigma-Aldrich
Ultra-Thin Holey Carbon Film Supported Gold Grids
size 300 mesh, box of 25
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41111761
NACRES:
MA.24
サイズ:
300 mesh
包装:
box of 25
包装
box of 25
サイズ
300 mesh
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
A 4-6 nm ultra-thin holey carbon film supported grids. Gold grids, 300 Mesh, 25/box
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)