Merck
TEM-G2000HACU
Sigma-Aldrich
2000 Mesh Circular Mesh Copper Grid
vial of 10
別名:
G2000HA CIRCULAR MESH COPPER GRIDS 10/VIAL, HEXAGONAL MESH 2000#
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41111761
NACRES:
MA.24
包装
vial of 10
詳細
High Mesh Value Standard Circular Mesh Grids: Copper Grid, 2000 mesh, 3.05mm diameter, 0.7 mil (18μm) thickness. Pitch 12.5 μm, hole ~6.5μm, bar ~6μm.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)