Merck
TEM-FFT200CU25
Sigma-Aldrich
Formvar Supported Copper Thin Bar Square Mesh
size 200 mesh, box of 25
別名:
FORMVAR SUPPORT FILM THIN BAR SQUARE 200 MESH CU GRIDS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41111761
NACRES:
MA.24
包装
box of 25
サイズ
200 mesh
詳細
A 10nm thin film of pure formvar resin supported thin bar square mesh grids. Copper Grid, 200 mesh.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)