Merck
TEM-FF100-NI-50
Sigma-Aldrich
Formvar Supported Nickel Square Mesh
size 100 mesh, box of 50
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41111761
NACRES:
MA.24
包装
box of 50
サイズ
100 mesh
詳細
A 10 nm thin formvar film supported standard square mesh grids. Nickel grid, 100 mesh. All of our film is laid on the shiny side of the grid.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)